Chloroformiate d'éthyle 99%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chloroformic acid ethyl ester
Formule:
C₃H₅ClO₂ Point d'ébullition: 94 °C (760 mmHg) Point de fusion: –81 °C Densité: 1,135 g/cm³ Point éclair: 10 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000644 Numéro CAS: 541-41-3 UN: 1182 ADR: 6.1,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % Diethyl carbonate |
Color scale | ≤50 APHA |
Free acid (HCl) | ≤0.1 % |