Imprimer
Thiophénol 99%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzènethiol
430721000 430728000
430721000.EA 47 EUR
430721000. 430728000.
Thiophénol 99%, AcroSeal®
Thiophénol
Formule: C₆H₆S
Point d'ébullition: 167…169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,078 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004826
Numéro CAS: 108-98-5
UN: 2337
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %