Imprimer
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
430670010 430670050
ACRO430670010EA 62 EUR
ACRO430670010 ACRO430670050
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363841
Numéro CAS: 380151-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %