Imprimer
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
430660010 430660050
ACRO430660010EA 36.6 EUR
ACRO430660010 ACRO430660050
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂
Point de fusion: 34…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039873
Numéro CAS: 452972-11-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %