Imprimer
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
430610010 430610050
ACRO430610010EA 70.5 EUR
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Poids moléculaire: 262.11 g/mol
Point de fusion: 82…83.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179438
Numéro CAS: 171364-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %