Imprimer
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-(bromométhyl)phénylborane
430600010 430600050
ACRO430600010EA 55.5 EUR
ACRO430600010 ACRO430600050
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique 97%
Acide (3-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
Poids moléculaire: 214.85
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632207
Numéro CAS: 51323-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.002 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Halogenated compounds ≤0.001 % (as Cl)