Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010 430430050
ACRO430430010EA 225 EUR
ACRO430430010 ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Poids moléculaire: 219.95 g/mol
Point de fusion: 158.4…160.8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056362
Numéro CAS: 871332-97-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %