Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
430320010 430320050
ACRO430320010EA 233 EUR
ACRO430320010 ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Poids moléculaire: 207.92 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657735
Numéro CAS: 159020-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test