4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxazole-4-carboxylic acid
Formule:
C₄H₃NO₃ Point de fusion: 141…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797151 Numéro CAS: 23012-13-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.0 % |