Imprimer
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
430060010 430060050
ACRO430060010EA 69.6 EUR
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039316
Numéro CAS: 6937-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %