Imprimer
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
430150010 430150050
ACRO430150010EA 51.3 EUR
ACRO430150010 ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄BrClO₂
Point d'ébullition: 118 °C (16hPa)
Densité: 1,648 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013256
Numéro CAS: 7693-44-9
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %