Imprimer
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
430120010 430120050
ACRO430120010EA 92.6 EUR
ACRO430120010 ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804571
Numéro CAS: 704-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥95.0 %