Imprimer
3-Amino-4-méthylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
429860050 429860250
ACRO429860050EA 61.2 EUR
ACRO429860050 ACRO429860250
3-Amino-4-méthylpyridine 97%
3-Amino-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128871
Numéro CAS: 3430-27-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)