Imprimer
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
429790010 429790050
ACRO429790010EA 49.1 EUR
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Poids moléculaire: 141.56 g/mol
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315308
Numéro CAS: 36404-88-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %