Imprimer
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
429690010 429690050
ACRO429690010EA 84.8 EUR
ACRO429690010 ACRO429690050
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Formule: C₇H₁₃NO₅
Point de fusion: 111,5…112 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632027
Numéro CAS: 42989-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800 °C)