Imprimer
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 222 EUR
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06657208
Numéro CAS: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %