Imprimer
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
429610010 429610050
ACRO429610010EA 245 EUR
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700154
Numéro CAS: 862129-81-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %