1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Point de fusion: 321…324 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06804570 Numéro CAS: 61700-61-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown Crystalline powder or powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |