Imprimer
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
429550010 429550050
ACRO429550010EA 77.3 EUR
ACRO429550010 ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₂ClNO₂S
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870033
Numéro CAS: 5198-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %