Imprimer
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromothiazole-4-carboxaldehyde, 2-Bromo-4-formylthiazole
429540010 429540050
ACRO429540010EA 138 EUR
ACRO429540010 ACRO429540050
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde 97%
2-Bromothiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₄H₂BrNOS
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115726
Numéro CAS: 5198-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g