Imprimer
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
429470010 429470050
ACRO429470010EA 249 EUR
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 125…127,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739036
Numéro CAS: 374068-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %