6-Bromoisoquinoleine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrN |
Numéro MDL:
MFCD04973299 Numéro CAS: 34784-05-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to light brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
HPLC | ≥96.0 % |