Imprimer
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
429350010 429350050
ACRO429350010EA 75.6 EUR
ACRO429350010 ACRO429350050
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
Formule: C₅H₅NOS
Point d'ébullition: 90…92 °C (12mbar)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022450
Numéro CAS: 13750-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm