Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-1H-indazole-4-carbaldehyde
429340010 429340050
ACRO429340010EA 281 EUR
ACRO429340010 ACRO429340050
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde 95%
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈N₂O
Point de fusion: 77,5…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699167
Numéro CAS: 1053655-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥94.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)