Propylène carbonate, anhydre 99.5%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
Formule:
C₄H₆O₃ Point d'ébullition: 240…243 °C (760 mmHg) Point de fusion: –49 °C Densité: 1,204 g/cm³ Point éclair: 116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005385 Numéro CAS: 108-32-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.4 % |