Imprimer
n-Butyle acétate, extra sec 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
429230010 429231000
429230010.EA 266 EUR
429230010. 429231000.
n-Butyle acétate, extra sec 99+%, AcroSeal®
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Poids moléculaire: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %