Imprimer
Isoquinoléine-8-amine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
429400010 429400050
ACRO429400010EA 242 EUR
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinoléine-8-amine 97%
Isoquinoléine-8-amine
Formule: C₉H₈N₂
Point de fusion: 168…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179553
Numéro CAS: 23687-27-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm