Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₈O₂ Point d'ébullition: 124 °C (760 mmHg) Point de fusion: –85 °C Densité: 0,96 g/cm³ Point éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002867 Numéro CAS: 109-86-4 UN: 1188 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |