Imprimer
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-3-hydroxyacétophénone, 2-Bromo-3'-hydroxyacétophénone, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthane-1-one
428620010 428620050
ACRO428620010EA 127 EUR
ACRO428620010 ACRO428620050
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664326
Numéro CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)