9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
9-Bromo-9-phenyl-9H-fluorene
Formule:
C₁₉H₁₃Br Point de fusion: 99…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075522 Numéro CAS: 55135-66-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 103 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |