Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₉H₁₇BO₂ Poids moléculaire: 168.04 g/mol Point d'ébullition: 146 °C (760 mmHg) Densité: 0.922 g/cm³ Point éclair: 40 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05663847 Numéro CAS: 126689-01-8 UN: 3272 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...