Imprimer
Diazolidinyl urea 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
428580250 428582500
ACRO428580250EA 66.8 EUR
ACRO428580250 ACRO428582500
Diazolidinyl urea 95%
Diazolidinyl urea
Formule: C₈H₁₄N₄O₇
Point de fusion: 227…228 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03547942
Numéro CAS: 78491-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
Elemental Analysis 19.0 to 21.5 % N
Hydroxyl value 102 to 124 mg KOH/g