3-Bromopropyne 80% (p/p) stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₃Br Point d'ébullition: 88…90 °C (760 mmHg) Densité: 1,38 g/cm³ Point éclair: 4 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000241 Numéro CAS: 106-96-7 UN: 3286 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow-orange Solution |
Refractive index | 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | 75 to 85 % (Product in toluene) |
Density | (20°C) 1.33 to 1.38 g/ml |
GC | ≥96.0 % (Excluding toluene) |
Stabilizer | 0.3 % MgO |