Imprimer
Chitosan
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
428850500 428851000 428855000
ACRO428850500EA 156 EUR
ACRO428850500 ACRO428851000 ACRO428855000
Chitosan
Chitosan
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161512
Numéro CAS: 9012-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %