Imprimer
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): cis-11-Eicosenoic acid methyl ester, methyl (Z)-icos-11-enoate, (Z)-Methyl icos-11-enoate, (11Z)-11-Icosenoic acid methyl ester
428530010 428530050
ACRO428530010EA 447 EUR
ACRO428530010 ACRO428530050
Methyl cis-11-eicosenoate 99%
Methyl cis-11-eicosenoate
Formule: C₂₁H₄₀O₂
Point de fusion: –15 °C
Point éclair: >113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010458
Numéro CAS: 2390-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure