Imprimer
Sodium phosphite dibasic pentahydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Etidronate disodium Related Compound A, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, METAPHOSPHORIC ACID SODIUM SALT
428500010 428502500
ACRO428500010EA 111 EUR
ACRO428500010 ACRO428502500
Sodium phosphite dibasic pentahydrate 98%
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Formule: H₁₁Na₂O₈P
Poids moléculaire: 216.033 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150354
Numéro CAS: 13517-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent white to white Crystals and or bars
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm