N-Cyclohexyl-N-méthylcyclohexylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
Formule:
C₁₃H₂₅N Poids moléculaire: 195.3443 g/mol Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg) Densité: 0.921 g/cm³ Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014289 Numéro CAS: 7560-83-0 UN: 2735 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |