Perchlorate d'erbium (III) 40% (p/p) dans l'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₃ErO₁₂ Densité: 1,44 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016073 Numéro CAS: 14017-55-1 UN: 3211 ADR: 5.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear pink to purple Liquid |
Titration Complexometric | 14 to 15 % (Er) |
Thiosulphate (S2O3) | ≤5000 ppm |
Sulfite (as SO2) | ≤2000 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.005 % |