Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
Formule:
C₇H₁₆O₃ Point d'ébullition: 180 °C (760 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059604 Numéro CAS: 34590-94-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % sum of isomers |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |