Imprimer
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aluminium Acetate Monobasic
428190010 428192500
ACRO428190010EA 227 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium 90%
Bis(acétato-O)hydroxyaluminium
Formule: C₄H₇AlO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008688
Numéro CAS: 142-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)