tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis-Boc-pyrazolocarboxamidine, 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]-1H-pyrazole, N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis-BOC protected, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
Formule:
C₁₄H₂₂N₄O₄ Point de fusion: 86…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075122 Numéro CAS: 152120-54-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
HPLC | ≥97.5 % |