Imprimer
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
427780010 427780050 427782500
ACRO427780010EA 1230 EUR
ACRO427780010 ACRO427780050 ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Formule: C₆H₆BrNO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058571
Numéro CAS: 42014-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥88 %