Imprimer
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
427740050 427740250
ACRO427740050EA 26.7 EUR
ACRO427740050 ACRO427740250
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 97%
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Point de fusion: 246…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N