Imprimer
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
427670010 427670050
ACRO427670010EA 192 EUR
ACRO427670010 ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236132
Numéro CAS: 129946-88-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure