Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Diphenylphosphino)pyridine
Formule:
C₁₇H₁₄NP Point de fusion: 82…84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192108 Numéro CAS: 37943-90-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
Elemental Analysis | 5.1 to 5.6 % N |