Imprimer
DL-Mevalonolactone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 203 EUR
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 145…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006648
Numéro CAS: 674-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %