Imprimer
Benzyloxyacetic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
427080010 427080050
ACRO427080010EA 35.7 EUR
ACRO427080010 ACRO427080050
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 137…139 °C (,6 mmHg)
Densité: 1,162 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274211
Numéro CAS: 30379-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure