Imprimer
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di-tert-butoxy(diisopropylamino)phosphine, Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
426890010 426890050
ACRO426890010EA 58.2 EUR
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formule: C₁₄H₃₂NO₂P
Poids moléculaire: 277.39 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C (.2 mmHg)
Densité: 0.879 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153506
Numéro CAS: 137348-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %