Imprimer
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
426550010 426550050
ACRO426550010EA 61.2 EUR
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 67…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200712
Numéro CAS: 72990-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %