Imprimer
2,2-Diméthylcyclohexanone
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
426500010 426500050
ACRO426500010EA 360 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Diméthylcyclohexanone
2,2-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 169…170 °C (,8 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,912 g/cm³
Point éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134382
Numéro CAS: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %